4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908211-10G
PC908211-1G
PC908211-5G
APOSPC908211-10GEA
1550
CHF
APOSPC908211-10G
APOSPC908211-1G
APOSPC908211-5G
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₉H₅ClFNO₂S MW: 245,658 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19200505 CAS-Nummer: 194032-33-2 |