5,8-Difluorochroman-4-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908206-100MG PC908206-250MG
APOSPC908206-100MGEA 43.6 CHF
APOSPC908206-100MG APOSPC908206-250MG
5,8-Difluorochroman-4-one 97%
5,8-Difluorochroman-4-one
Formel: C₉H₆F₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11518475
CAS-Nummer: 942196-01-2