6-Chloro-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC908169-100MG
PC908169-250MG
PC908169-1G
APOSPC908169-100MGEA
41.8
CHF
APOSPC908169-100MG
APOSPC908169-250MG
APOSPC908169-1G
6-Chloro-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Chloro-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel:
C₉H₆ClFO Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12547664 CAS-Nummer: 881189-75-9 |