2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908037-1G
PC908037-250MG
APOSPC908037-1GEA
464
CHF
APOSPC908037-1G
APOSPC908037-250MG
2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formel:
C₈H₃F₂NO MW: 167,112 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16876871 CAS-Nummer: 433940-02-4 |