3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908034-1G PC908034-5G
APOSPC908034-1GEA 187 CHF
APOSPC908034-1G APOSPC908034-5G
3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile 95%
3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂NO₂
MW: 185,128 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18393963
CAS-Nummer: 1261823-17-9