3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908025-1G
PC908025-5G
APOSPC908025-1GEA
227
CHF
APOSPC908025-1G
APOSPC908025-5G
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₄F₂N₂ MW: 154,117 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26687812 CAS-Nummer: 1505597-04-5 |