6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908023-1G
PC908023-5G
APOSPC908023-1GEA
348
CHF
APOSPC908023-1G
APOSPC908023-5G
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₄F₂N₂ MW: 154,117 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22490563 CAS-Nummer: 1805635-10-2 |