4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC908006-1G
PC908006-250MG
PC908006-5G
APOSPC908006-1GEA
193
CHF
APOSPC908006-1G
APOSPC908006-250MG
APOSPC908006-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₅BrFN MW: 214,034 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21337355 CAS-Nummer: 1427438-75-2 |