4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908002-1G PC908002-5G
APOSPC908002-1GEA 244 CHF
APOSPC908002-1G APOSPC908002-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄N
MW: 193.141 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11655738
CAS-Nummer: 216982-01-3