Methyl 3-fluorobenzoylacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907947-1G PC907947-5G
APOSPC907947-1GEA 227 CHF
APOSPC907947-1G APOSPC907947-5G
Methyl 3-fluorobenzoylacetate 95%
Methyl 3-fluorobenzoylacetate
Formel: C₁₀H₉FO₃
MW: 196.175 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424771
CAS-Nummer: 260246-17-1