Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907941-1G PC907941-5G
APOSPC907941-1GEA 367 CHF
APOSPC907941-1G APOSPC907941-5G
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182,192 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11555043
CAS-Nummer: 587-47-3