7-Fluoroisoquinoline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907907-100MG PC907907-1G
APOSPC907907-100MGEA 103 CHF
APOSPC907907-100MG APOSPC907907-1G
7-Fluoroisoquinoline ≥98%
7-Fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₆FN
MW: 147,149 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226905
CAS-Nummer: 1075-12-3