5-Fluoro-2-methoxyisonicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907873-1G
PC907873-250MG
APOSPC907873-1GEA
261
CHF
APOSPC907873-1G
APOSPC907873-250MG
5-Fluoro-2-methoxyisonicotinaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methoxyisonicotinaldehyde
Formel:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,126 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08277260 CAS-Nummer: 884495-12-9 |