5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907768-1G PC907768-250MG
APOSPC907768-1GEA 375 CHF
APOSPC907768-1G APOSPC907768-250MG
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₈H₄F₂N₂O
MW: 182,127 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24564974
CAS-Nummer: 933823-89-3