2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC907736-100MG PC907736-250MG
APOSPC907736-100MGEA 55.7 CHF
APOSPC907736-100MG APOSPC907736-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine
Formel: C₆H₆ClFN₂O
MW: 176,576 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16621230
CAS-Nummer: 1192479-35-8