7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907573-1G PC907573-250MG
APOSPC907573-1GEA 948 CHF
APOSPC907573-1G APOSPC907573-250MG
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094746
CAS-Nummer: 406923-91-9