3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC907544-1G
PC907544-250MG
APOSPC907544-1GEA
497
CHF
APOSPC907544-1G
APOSPC907544-250MG
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde 95+%
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde
Formel:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,126 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18258153 CAS-Nummer: 1256792-34-3 |