Methyl 6-fluoro-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 6-fluoro-5-methylnicotinate
PC907364-1G
PC907364-250MG
PC907364-5G
APOSPC907364-1GEA
393
CHF
APOSPC907364-1G
APOSPC907364-250MG
APOSPC907364-5G
Methyl 6-fluoro-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-5-methylpyridine-3-carboxylate
Formel:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,153 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11616889 CAS-Nummer: 211122-38-2 |