1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ylamine
PC907339-1G PC907339-250MG PC907339-5G
APOSPC907339-1GEA 97.5 CHF
APOSPC907339-1G APOSPC907339-250MG APOSPC907339-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₅H₆F₃N₃
MW: 165,116 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06805773
CAS-Nummer: 149978-43-8