Methyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907296-1G PC907296-250MG
APOSPC907296-1GEA 201 CHF
APOSPC907296-1G APOSPC907296-250MG
Methyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12159819
CAS-Nummer: 379228-57-6