Methyl 3-amino-5-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907212-1G
PC907212-250MG
APOSPC907212-1GEA
948
CHF
APOSPC907212-1G
APOSPC907212-250MG
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-methylbenzoate
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14694719 CAS-Nummer: 1093087-06-9 |