(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907165-1G
PC907165-250MG
APOSPC907165-1GEA
758
CHF
APOSPC907165-1G
APOSPC907165-250MG
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol 95%
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol
Formel:
C₇H₅F₂NO₃ MW: 189,116 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20485905 CAS-Nummer: 914095-13-9 |