(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907124-1G PC907124-500MG
APOSPC907124-1GEA 905 CHF
APOSPC907124-1G APOSPC907124-500MG
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine 95%
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143,134 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11151819
CAS-Nummer: 138563-58-3