4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907085-1G PC907085-250MG PC907085-5G
APOSPC907085-1GEA 92.3 CHF
APOSPC907085-1G APOSPC907085-250MG APOSPC907085-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,107 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698663
CAS-Nummer: 61324-89-8