2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906985-5G
APOSPC906985-5GEA 208 CHF
APOSPC906985-5G
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,986 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112512
CAS-Nummer: 877161-74-5