5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906963-1G PC906963-250MG
APOSPC906963-1GEA 805 CHF
APOSPC906963-1G APOSPC906963-250MG
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline 95%
5-Chloro-2-fluoro-4-methylaniline
Formel: C₇H₇ClFN
MW: 159,589 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18426015
CAS-Nummer: 1263275-21-3