4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-2H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906940-1G PC906940-250MG
APOSPC906940-1GEA 497 CHF
APOSPC906940-1G APOSPC906940-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-2H-indazole 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-2H-indazole
Formel: C₈H₉F₃N₂
MW: 190.166 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06496299
CAS-Nummer: 890005-22-8
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable