6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906871-1G
PC906871-250MG
PC906871-5G
APOSPC906871-1GEA
173
CHF
APOSPC906871-1G
APOSPC906871-250MG
APOSPC906871-5G
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂ MW: 179,148 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203359 CAS-Nummer: 23077-44-3 |