1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906755-1G PC906755-250MG
APOSPC906755-1GEA 880 CHF
APOSPC906755-1G APOSPC906755-250MG
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride
Formel: C₆H₁₀F₃N·ClH
MW: 189,606 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15143665
CAS-Nummer: 1202865-05-1