3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
PC906734-1G PC906734-5G PC906734-25G
APOSPC906734-1GEA 33.2 CHF
APOSPC906734-1G APOSPC906734-5G APOSPC906734-25G
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine
Formel: C₇H₄BrF₄N
MW: 258,011 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520114
CAS-Nummer: 1233026-11-3
UN: 1759
ADR: 8,III