7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906729-1G
PC906729-250MG
APOSPC906729-1GEA
758
CHF
APOSPC906729-1G
APOSPC906729-250MG
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₅F₃N₂ MW: 186,134 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11035989 CAS-Nummer: 944580-91-0 |