4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC906546-1G
PC906546-250MG
APOSPC906546-1GEA
186
CHF
APOSPC906546-1G
APOSPC906546-250MG
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₄ClFN₂ MW: 170,571 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110982 CAS-Nummer: 1228376-68-8 |