7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906505-1G PC906505-250MG
APOSPC906505-1GEA 321 CHF
APOSPC906505-1G APOSPC906505-250MG
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98%
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formel: C₉H₈FNO
MW: 165,164 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11811768
CAS-Nummer: 4590-52-7