2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Oxo-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile, 3-Oxo-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propionitrile
PC9063-1G PC9063-250MG PC9063-5G PC9063-25G
APOSPC9063-1GEA 140 CHF
APOSPC9063-1G APOSPC9063-250MG APOSPC9063-5G APOSPC9063-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂
MW: 229.155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458117
CAS-Nummer: 914636-80-9