4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC905979-100MG
PC905979-250MG
APOSPC905979-100MGEA
514
CHF
APOSPC905979-100MG
APOSPC905979-250MG
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel:
C₄H₂BrF₃N₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD27988093 CAS-Nummer: 1046831-97-3 |