(1-Amino-3-fluorocyclobutyl)methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC905675-1G
PC905675-250MG
PC905675-500MG
APOSPC905675-1GEA
1870
CHF
APOSPC905675-1G
APOSPC905675-250MG
APOSPC905675-500MG
(1-Amino-3-fluorocyclobutyl)methanol hydrochloride
(1-Amino-3-fluorocyclobutyl)methanol hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀FNO·ClH MW: 155,598 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28502513 CAS-Nummer: 1630907-36-6 |