4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905580-10G PC905580-25G PC905580-100G
APOSPC905580-10GEA 121 CHF
APOSPC905580-10G APOSPC905580-25G APOSPC905580-100G
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide 98%
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide
Formel: C₈H₉FN₂O
MW: 168,168 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909322
CAS-Nummer: 915087-25-1