Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905558-1G PC905558-5G
APOSPC905558-1GEA 97.5 CHF
APOSPC905558-1G APOSPC905558-5G
Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182,192 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025313
CAS-Nummer: 787585-29-9