Methyl 3-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905447-1G PC905447-5G
APOSPC905447-1GEA 0 CHF
APOSPC905447-1G APOSPC905447-5G
Methyl 3-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate 97%
Methyl 3-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09833197
CAS-Nummer: 769195-26-8