3-(Fluoromethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905438-1G
PC905438-250MG
APOSPC905438-1GEA
261
CHF
APOSPC905438-1G
APOSPC905438-250MG
3-(Fluoromethyl)aniline 95%
3-(Fluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₈FN MW: 125,144 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00466952 CAS-Nummer: 456-46-2 |