2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905367-1G PC905367-5G
APOSPC905367-1GEA 107 CHF
APOSPC905367-1G APOSPC905367-5G
2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine 95%
2-(Chloromethyl)-3-fluoropyridine
Formel: C₆H₅ClFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520697
CAS-Nummer: 149489-32-7