5-Chloro-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905338-1G
PC905338-250MG
APOSPC905338-1GEA
479
CHF
APOSPC905338-1G
APOSPC905338-250MG
5-Chloro-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 95%
5-Chloro-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅ClFNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972393 CAS-Nummer: 884494-79-5 |