2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
PC905310-1G PC905310-250MG
APOSPC905310-1GEA 291 CHF
APOSPC905310-1G APOSPC905310-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206,552 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697685
CAS-Nummer: 624734-22-1