2-Fluoro-6-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905296-1G PC905296-250MG PC905296-5G
APOSPC905296-1GEA 305 CHF
APOSPC905296-1G APOSPC905296-250MG APOSPC905296-5G
2-Fluoro-6-methylbenzamide 98%
2-Fluoro-6-methylbenzamide
Formel: C₈H₈FNO
MW: 153,154 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660279
CAS-Nummer: 886502-14-3