4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905290-1G PC905290-250MG
APOSPC905290-1GEA 97.5 CHF
APOSPC905290-1G APOSPC905290-250MG
4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid 95%
4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid
Formel: C₆H₈F₃NO₃
MW: 199,128 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130210
CAS-Nummer: 50632-83-2