2-Fluorobenzene-1,4-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905264-10G
PC905264-5G
APOSPC905264-10GEA
627
CHF
APOSPC905264-10G
APOSPC905264-5G
2-Fluorobenzene-1,4-diol 95%
2-Fluorobenzene-1,4-diol
Formel:
C₆H₅FO₂ MW: 128,101 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061106 CAS-Nummer: 55660-73-6 |