2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905253-1G
PC905253-250MG
APOSPC905253-1GEA
156
CHF
APOSPC905253-1G
APOSPC905253-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₆F₂O₂ MW: 172,129 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24539280 CAS-Nummer: 177034-25-2 |