1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905242-100G
PC905242-10G
PC905242-25G
APOSPC905242-100GEA
1380
CHF
APOSPC905242-100G
APOSPC905242-10G
APOSPC905242-25G
1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₇FN₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05864517 CAS-Nummer: 936940-82-8 |