N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905146-1G
PC905146-250MG
APOSPC905146-1GEA
776
CHF
APOSPC905146-1G
APOSPC905146-250MG
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide 95%
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide
Formel:
C₈H₈FNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19441833 CAS-Nummer: 1313712-60-5 |