7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905115-1G PC905115-250MG
APOSPC905115-1GEA 506 CHF
APOSPC905115-1G APOSPC905115-250MG
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formel: C₇H₅FN₂O
MW: 152,126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11845366
CAS-Nummer: 268734-39-0